Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Leverancier:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Leverancier:  VARIAN
Certificaten
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
10 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Bond Elut™ C2 is a fairly non-polar sorbent because of the short chain length of the functional group. C2 is often used during the process of method development if analytes are retained too strongly on a C8 or C18 phase. The polarity of C2 is slightly lower than a cyano phase for polar interactions.
  • C2 is a low carbon load sorbent
  • Can be used alongside CN and C8 phases
  • Popular for drug extraction from plasma and for flat baselines
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • VARI12113003
  • VARI12113029
  • VARI12102060
  • VARI12105029
  • 551-0302
  • VARI12102117
  • 551-0314
  • 551-0317
  • VARI12102115
  • VARI12256003
  • Koolstofgehalte:
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • 5,6%
  • Endcapping:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Oppervlakte:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specificaties
Product Family Options
LRC cartridges
Productinformatie
  • Fase
    Poriëngrootte
    Partikelgrootte
    Capaciteit
    Bedgewicht
    Beschikbaarheid
    Price
  • VARI12113003
    LRC-patronen
    LRC-patronen
    C2
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 142,00 €
    142,00 €
    1 * 50 ST
       142,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113003
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • VARI12113029
    LRC-patronen
    LRC-patronen
    C2
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 212,00 €
    212,00 €
    1 * 50 ST
       212,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113029
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Productinformatie
  • Fase
    Poriëngrootte
    Partikelgrootte
    Capaciteit
    Bedgewicht
    Beschikbaarheid
    Price
  • VARI12102060
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    C2
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 249,00 €
    249,00 €
    1 * 100 ST
       249,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102060
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • VARI12105029
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    C2
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    50 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 154,00 €
    154,00 €
    1 * 50 ST
       154,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12105029
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • 551-0302
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    C2
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 237,00 €
    237,00 €
    1 * 100 ST
       237,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0302
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • VARI12102117
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    C2
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    100 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 162,00 €
    162,00 €
    1 * 50 ST
       162,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102117
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • 551-0314
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    C2
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    200 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 159,00 €
    159,00 €
    1 * 50 ST
       159,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0314
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • 551-0317
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    C2
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 188,00 €
    188,00 €
    1 * 50 ST
       188,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0317
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • VARI12102115
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    C2
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    500 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 126,00 €
    126,00 €
    1 * 30 ST
       126,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102115
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g
  • VARI12256003
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    C2
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 30 ST
       173,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256003
    Koolstofgehalte
    5,6%
    Endcapping
    Ja
    Oppervlakte
    500 m²/g