Koudebestendige handschoenen, ActivArmr® 52-590
Catalogus # ANSE52-590/9
Leverancier: Ansell
Specificaties
- Handschoenmaat:9
- Ambidexter/handspecifiek:Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:Herbruikbaar
- Kleur:amber
- Lengte:280 mm
- Seq:01
- EN-norm:EN 388:2016 (3222B), EN 511 (110)
- Manchetstijl:Veiligheidsmanchet
- Voeringmateriaal:Katoen
- Afwerking:Palm impregnated
- VPE:1 PAIR
Specificaties
Over dit artikel
Deze katoenen jersey handschoenen met hoogwaardige nitril impregnatie bieden een superieure schuurbestendigheid en een goede bescherming tegen kleine verwondingen, insnijdingen en perforaties. Ze vervangen zelfs de klassieke leren handschoenen voor algemeen gebruik bij middelzware en zware toepassingen.
- More flexible, more comfortable, far more hard-wearing than classic leather gloves
- High performance nitrile impregnation: Offers superior mechanical resistance and effectively repels grease, oil and dirt
- Soft, flexible jersey lining offers a close, comfortable fit while safely cushioning the hand
- Lining absorbs perspiration, keeping the hand dry and comfortable for longer
- Excellent dry grip makes handling quicker and easier
Ideal for assembling metal parts and components, handling light castings and metal parts, injection moulding, handling cold components, operating machinery, mining and maintenance.
Certificeringen: EN 388:2016 (3222B), EN 511 (110); Cat. II.