ContactUsLinkComponent
Instelbare voeding, 0 tot 30 V, 0 tot 5 A, AL781NX / 150 W
  139-0404
 :  ELC
undefined
Instelbare voeding, 0 tot 30 V, 0 tot 5 A, AL781NX / 150 W
  139-0404
 :  ELC
  • Omschrijving:
    Voeding, instelbaar, 0 tot 30 V, 0 tot 5 A
  • Model:
    AL781NX
  • Ingangsspanning:
    230 V
  • Bereik/instellingsstappen uitgangsstroom:
    0 - 5 A
  • Bereik/instellingsstappen uitgangsspanning:
    0 - 30 V
  • Vermogen:
    150 W
  • Gewicht:
    8,4 kg
  • b×d×h:
    285×219×150 mm
  • VPE:
    1
  • Digitale weergave van spanning en stroom
  • Grove of fijne afstelling spanning; instelbare stroom van 0 tot 5 A of 0 tot 1 A
  • Automatische constante spanning of stroom
  • Bescherming tegen kortsluiting
 : Conform RoHS.