Orders LinkContactUsLinkComponent
Functiegeneratoren
Functiegeneratoren
Leverancier:   ELC
Functiegeneratoren
Leverancier:  ELC
Certificaten
Functiegeneratoren
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Een reeks functiegeneratoren voor gebruik in het onderwijslaboratorium of voor de ontwikkeling en het testen van elektronische apparatuur.
  • GF 266, 12 MHz bandwidth:
  • Duty cycle: Adjustable from 10 to 90%
  • Internal or external AM, FM, FSK, and PSK modulation schemes
  • Offset independent of attenuator
  • Internal linear or logarithmic sweep
  • Storage for up to 14 setups and parameters
  • Safety: Class I; IP 30; 50 Ω and TTL output protected up to ± 60 V
  • GF 467F and GF 467AF, 5 MHz bandwidth:
  • External VCF or FM modulation, AM modulation
  • Internal linear or logarithmic sweep, external via BNC socket
  • Offset independent of attenuator
  • Continuously variable duty cycle on all ranges
  • CMos function
  • Safety: Class II; IP 31; 50 Ω and TTL output protected up to ±60 V
GF 266, 12 MHz bandwidth: A Direct Digital Synthesis (DDS) function generator with very high frequency accuracy (0,005%) and low distortion (<0,1%) of the sine waveform.
GF 467F and GF 467AF, 5 MHz bandwidth: Function generator with high waveform quality and reciprocal frequency counter 50 MHz. GF 476AF has a 15 W output capability.
Function generator with high waveform quality and reciprocal frequency counter 50 MHz. GF 476AF has a 15 W output capability.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 139-0424
  • 139-0402
  • 139-0403
  • Nauwkeurigheid:
  • ±50 ppm + 10 µHz
  • 0,025% ±1 cijfer (100KHz)
  • 0,025% ±1 cijfer (100KHz)
  • Aflezing:
  • LCD: 2 regels van 16 tekens
  • LED: 5 cijfers
  • LED: 5 cijfers
  • Frequentietellerbereik:
  • 0,8 Hz - 100 MHz in 5 automatische bereiken
  • 0 - 50 MHz in 8 automatische bereiken
  • 0 - 50 MHz in 5 automatische bereiken
  • Frequentie sweep:
  • Instelbaar 10 ms tot 10 s
  • Instelbaar 10 ms tot 5 s
  • Instelbaar 10 ms tot 5 s
  • Interfaces:
  • RS232- en optionele USBRS232 en LABVIEW
  • RS232- en optionele USBRS232 en LABVIEW
  • RS232- en optionele USBRS232 en LABVIEW
  • Stroomverbruik:
  • 30 VA max.
  • 30 VA max.
  • 30 VA max.
  • Model:
  • GF 266
  • GF 467 AF
  • GF467F
  • Modulation type:
  • AM, FM, PSK, FSK to 800 Hz
  • AM, FM, VCF
  • AM, FM, VCF
  • Golfvorm:
  • Sinus, vierkant, driehoek, gradiënt, pulse
  • Sinus, vierkant, driehoek, gradiënt, pulse
  • Sinus, vierkant, driehoek, gradiënt, pulse
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Juistheid
    Frequentie
    Beschikbaarheid
    Price
  • 139-0424
    GF 266 DDS-functiegenerator (directe digitale synthese)
    GF 266 DDS-functiegenerator (directe digitale synthese)
    ±50 ppm + 10 µHz
    11 µHz - 12  MHz
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 679,37 €
    679,37 €
    1 * 1 ST
       679,37 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    139-0424
    Nauwkeurigheid
    ±50 ppm + 10 µHz
    Aflezing
    LCD: 2 regels van 16 tekens
    Frequentietellerbereik
    0,8 Hz - 100 MHz in 5 automatische bereiken
    Frequentie sweep
    Instelbaar 10 ms tot 10 s
    Interfaces
    RS232- en optionele USBRS232 en LABVIEW
    Stroomverbruik
    30 VA max.
    Model
    GF 266
    Modulation type
    AM, FM, PSK, FSK to 800 Hz
    Golfvorm
    Sinus, vierkant, driehoek, gradiënt, pulse
  • 139-0402
    GF 467AF functiegenerator met een uitgangsvermogen van 15 W
    GF 467AF functiegenerator met een uitgangsvermogen van 15 W
    0,025% ±1 digit (100KHz)
    0,01 Hz - 5 MHz 
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 687,00 €
    687,00 €
    1 * 1 ST
       687,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    139-0402
    Nauwkeurigheid
    0,025% ±1 cijfer (100KHz)
    Aflezing
    LED: 5 cijfers
    Frequentietellerbereik
    0 - 50 MHz in 8 automatische bereiken
    Frequentie sweep
    Instelbaar 10 ms tot 5 s
    Interfaces
    RS232- en optionele USBRS232 en LABVIEW
    Stroomverbruik
    30 VA max.
    Model
    GF 467 AF
    Modulation type
    AM, FM, VCF
    Golfvorm
    Sinus, vierkant, driehoek, gradiënt, pulse
  • 139-0403
    GF 467F-functiegenerator
    GF 467F-functiegenerator
    0,025% ±1 digit (100KHz)
    0,01 Hz - 5 MHz 
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 625,93 €
    625,93 €
    1 * 1 ST
       625,93 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    139-0403
    Nauwkeurigheid
    0,025% ±1 cijfer (100KHz)
    Aflezing
    LED: 5 cijfers
    Frequentietellerbereik
    0 - 50 MHz in 5 automatische bereiken
    Frequentie sweep
    Instelbaar 10 ms tot 5 s
    Interfaces
    RS232- en optionele USBRS232 en LABVIEW
    Stroomverbruik
    30 VA max.
    Model
    GF467F
    Modulation type
    AM, FM, VCF
    Golfvorm
    Sinus, vierkant, driehoek, gradiënt, pulse