Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Naphtholphthalein
α-Naphtholphthalein
Leverancier:   Merck
α-Naphtholphthalein
Leverancier:  Merck
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS-nummer:596-01-0
  • Formule:C₂₈H₁₈O₄
  • MDL-nummer:MFCD00036202
  • Molecular Weight:418.45 g/mol
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • EINECS:209-875-5
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Solubility:
    (20 °C) practically insoluble
  • Melting Point:
    253 - 255 °C
  • Molar Mass:
    418.45 g/mol
  • Bulk Density:
    350 kg/m3
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 377,00 €
    377,00 €
    1 * 1 g
       377,00 €
  • Glass bottle
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 431,00 €
    431,00 €
    1 * 5 g
       431,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.