ContactUsLinkComponent
Organische referentiestandaard, 2,4,6-Tribromobiphenyl (PBB No. 30) 10 µg/ml in cyclohexane
Organische referentiestandaard, 2,4,6-Tribromobiphenyl (PBB No. 30) 10 µg/ml in cyclohexane
Catalogus # EHERL21003000CY
Leverancier:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
Organische referentiestandaard, 2,4,6-Tribromobiphenyl (PBB No. 30) 10 µg/ml in cyclohexane
Catalogus # EHERL21003000CY
Leverancier:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    10 mL
  • CAS No.:
    59080-33-0
  • Omschrijving:
    2,4,6-Tribromobiphenyl (PBB No. 30) 10 µg/ml in cyclohexane
  • Formule:
    C₁₂H₇Br₃
  • Omschrijving:
    2,4,6-Tribromobiphenyl (PBB No. 30)
Specificaties
Over dit artikel