Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Hexadecanol
1-Hexadecanol
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTH5762.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
1-Hexadecanol
Catalogus # ROTH5762.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  36653-82-4
1-Hexadecanol
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  36653-82-4
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
  • CAS-nummer:36653-82-4
  • Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00004760
  • Molecular Weight:242.45 g/mol
  • Merck index:13,02037
  • Kokend Pt:305…330 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:46…52 °C
  • Dichtheid:0,81 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>110 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:253-149-0
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg