Zoutzuur concentrate for dilution to 0.5 mol in aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Catalogus # 84589.600
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic ampoule
- VPE:210 mL
- Seq:2545
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.4998 - 0.5002 mol/l
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
ADR:8,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS07
:GHS05
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:7647-01-0
Formule:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324