Natriumhydroxide concentrate for dilution to 0.01 mol in aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Catalogus # 84596.600
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic ampoule
- VPE:60 mL
- Seq:2385
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Concentration (20°C; accuracy +/-2%):0.0098 - 0.0102 mol/l
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:40 g/mol
Kokend Pt:>105 °C (1013 hPa)
Dichtheid:1.327 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
ADR:8,II
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
EINECS:215-185-5
UN:1824
:GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formule:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548
Dichtheid:1,327 g/cm³ (20 °C)