Eosin B
Glass bottle, 25 g
Catalogus # TCIAE0204-25G
Leverancier: TCI
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
- CAS-nummer:548-24-3
- Formule:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
- MDL-nummer:MFCD00005041
- Molecular Weight:624.06 g/mol
- Merck index:14,03602
- Smelten Pt:> 310 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:208-943-1
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Amber to Brown powder to crystal
- Lambda max.:514.0 to 518.0 nm (H2O)
- Absorbance (E1%1cm):min. 900 (H2O, 514.0 to 518.0 nm)
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:25 g
- Cat. No.:TCIAE0204-25G