D-(-)-Fructose ≥99.0% (by HPLC)
Leverancier: TCI
Over dit artikel
Synoniemen: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS-nummer:57-48-7
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:14,04273
- Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:100…110 °C
- Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-333-3
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS-nummer:57-48-7
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:14,04273
- Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:100…110 °C
- Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-333-3
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:White powder to crystal
- Purity (HPLC) (CAD):min. 99.0 area%
- Specific rotation [a]20/D:-90.0 to -94.0 deg (C=4, H2O) (after drying)
- Solubility in Water:almost transparency