Bromophenol blue
Leverancier: TCI
Over dit artikel
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS-nummer:115-39-9
- Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Merck index:14,01444
- Smelten Pt:273 °C
- Dichtheid:1 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-086-2
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS-nummer:115-39-9
- Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Merck index:14,01444
- Smelten Pt:273 °C
- Dichtheid:1 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-086-2
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:Light red to Yellow to Red powder to crystal
- Absorbance:min. 0.480 (5 mg/L, pH 5.0, 590.0 to 594.0 nm)
- Solubility in Sodium hydroxide solution:transparency
- Solubility in EtOH (50vol%):transparency
- Drying loss:max. 1.0 %
Product Family Options
Productinformatie