Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumchloride
Ammoniumchloride
Irriterend
Leverancier:   G-Biosciences
Ammoniumchloride
Leverancier:  G-Biosciences
Certificaten
Ammoniumchloride
Ammoniumchloride
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS-nummer:12125-02-9
  • Formule:NH₄Cl
  • MDL-nummer:MFCD00011420
  • Molecular Weight:53.49 g/mol
  • Merck index:13,00510
  • Smelten Pt:335 °C
  • Dichtheid:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:235-186-4
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Plastic bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 42,40 €
    42,40 €
    1 * 500 g
       42,40 €
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 66,40 €
    66,40 €
    1 * 1 kg
       66,40 €