Orders LinkContactUsLinkComponent
Concentrator
Concentrator
Supplier:   G-Biosciences
Concentrator
Supplier:  G-Biosciences
Certificates
2 Options Available Below
Product Details & Documents
The concentrator is a high molecular weight polymer which will not migrate across the dialysis membrane. The concentrator is placed against the dialysis membrane of the Tube-O-DIALYZER™, where it rapidly absorbs water from the sample and reduces the sample volume. The concentrator can be used with dialysis bags and other dialysis devices.
Product Family Options
Product Information
  • Omschrijving
    VPE
    Availability
    Price
  • Concentrator, poeder, voor gebruik met Tube-O-DIALYZER™
    150 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 150 g
    1 * 150 g - 155,00 €
    155,00 €
    1 * 150 g
       155,00 €
  • Concentrator, oplossing, voor gebruik met Tube-O-DIALYZER™
    125 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 125 mL
    1 * 125 mL - 147,00 €
    147,00 €
    1 * 125 mL
       147,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.