Orders LinkContactUsLinkComponent
pH food electrode
pH food electrode
Robuuste, vuil-ongevoelige pH-penetratie-elektrode, onbreekbare kunststof coating rondom glazen elektrode, incl. waterdop, 2...14, Gel, Opening, 6,5×95 mm, BNC, fixed cable, Voedingsmiddelen
Catalogus # 620-3662
Leverancier:   TESTO
pH food electrode
Catalogus # 620-3662
Leverancier:  TESTO
pH food electrode
pH food electrode
Robuuste, vuil-ongevoelige pH-penetratie-elektrode, onbreekbare kunststof coating rondom glazen elektrode, incl. waterdop, 2...14, Gel, Opening, 6,5×95 mm, BNC, fixed cable, Voedingsmiddelen
Price
261,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust and dirt-insensitive pH penetration electrode without temperature sensor.
  • With hole diaphragm
  • Unbreakable plastic coating around glass electrode
  • Maintenance-free food-safe gel electrolyte
Ideal for use with Testo 230 instrument.
Levering: pH electrode, including fixed cable with BNC plug and wetting cap.
Specificaties
  • Aansluiting:
    BNC, fixed cable
  • Ø×L:
    6,5×95 mm
  • Voor:
    Voedingsmiddelen
  • Omschrijving:
    Robuuste, vuil-ongevoelige pH-penetratie-elektrode, onbreekbare kunststof coating rondom glazen elektrode, incl. waterdop
  • Diafragma:
    Opening
  • Elektroliet:
    Gel
  • pH:
    2...14
  • Lengte:
    5 mm (probe shaft)
  • Cat. No.:
    620-3662
  • Bedrijfstemperatuurbereik:
    0...40 °C
  • Ø:
    4 mm (probe shaft tip)
  • Kabellengte:
    785 mm