Injector blades
Injectormesjes, niet-gecoat, geleverd op bajonet, Roestvrij staal, 0,25 mm, 38×8 mm
Catalogus # PERS89-0015
Leverancier: PERSONNA MEDICAL
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Injectormesjes, niet-gecoat, geleverd op bajonet
- l×b:38×8 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Dikte:0,25 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.