Jars with knobbed lid
100 mm, 100 mm
Catalogus # HECH44420024
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Jars made of stainless steel with knob cover.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
Specificaties
- Ø uitw.:100 mm
- Hoogte:100 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.