Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® VisiScope® 200, Standaard microscopen
Leverancier:   VWR Collection
VWR® VisiScope® 200, Standaard microscopen
Leverancier:  VWR Collection
Certificaten
VWR® VisiScope® 200, Standaard microscopen
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Betrouwbare, geavanceerde microscopen voor educatieve doeleinden. Vooral aanbevolen voor middelbare scholen.
  • Aangedreven verlichtingssysteem met instelbare intensiteit - efficiënte LED-spaarlamp
  • Constante zuiver witte kleurtemperatuur op alle intensiteitsniveaus
  • Grote opening achter het neusstuk voor gebruik als handvat
  • Optische componenten behandeld om de vorming van schimmels en schimmels te voorkomen
 : Objectieven conform DIN. Strenge controles van materiaal en productieprocessen geoptimaliseerd door kwaliteitssysteem volgens ISO 9001:2008.
 : Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven en externe voeding met meerdere stekkers.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 630-3295
  • 630-3292
  • 630-3294
  • 630-3291
  • 630-3293
  • Model:
  • ML214 PL
  • BL214 PL
  • ML224 PL
  • BL224 PL
  • TL224 PL
  • Contrasttechniek:
  • Helderveld
  • Helderveld
  • Helderveld
  • Helderveld
  • Helderveld
  • Hoofd:
  • Hoek van 30°, 360° draaibaar
  • Hoek van 30°, 360° draaibaar
  • Hoek van 30°, 360° draaibaar
  • Hoek van 30°, 360° draaibaar
  • Hoek van 30°, 360° draaibaar
  • Oculairs:
  • WF 10×/18 mm
  • WF 10×/18 mm
  • WF 10×/18 mm
  • WF 10×/18 mm
  • WF 10×/18 mm
  • Objectiefrevolver:
  • 4 standen
  • 4 standen
  • 4 standen
  • 4 standen
  • 4 standen
  • Objectieven:
  • N-plan HC 4×, 10×, 40×, 60×
  • N-plan HC 4×, 10×, 40×, 60×
  • N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
  • Tafel:
  • 125×115 mm (movement: 70×30 mm)
  • 125 × 115 mm (beweging: 70×30 mm)
  • 125×115 mm (movement: 70×30 mm)
  • 125 × 115 mm (beweging: 70×30 mm)
  • 125×115 mm (movement: 70×30 mm)
  • Condensor:
  • Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
  • Abbe 1,25 N.A., voorgecentreerd, in hoogte verstelbaar, met irisdiafragma
  • Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
  • Abbe 1,25 N.A., voorgecentreerd, in hoogte verstelbaar, met irisdiafragma
  • Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
  • Scherpstelsysteem:
  • Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Verlichting:
  • LED (3 W)
  • LED (3 W)
  • LED (3 W)
  • LED (3 W)
  • LED (3 W)
  • b×d×h:
  • 235×290×370 mm
  • 235×290×370 mm
  • 235×290×370 mm
  • 235×290×370 mm
  • 235×290×370 mm
  • Gewicht:
  • 6,5 kg
  • 6,5 kg
  • 6,5 kg
  • 6,5 kg
  • 6,5 kg
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Model
    Type
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • 630-3295
    Upright microscope, N-plan objectives
    Upright microscope, N-plan objectives
    ML214 PL
    Monocular
    4×, 10×, 40×, 60×
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 477,00 €
    477,00 €
    1 * 1 ST
       477,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-3295
    Model
    ML214 PL
    Contrasttechniek
    Helderveld
    Hoofd
    Hoek van 30°, 360° draaibaar
    Oculairs
    WF 10×/18 mm
    Objectiefrevolver
    4 standen
    Objectieven
    N-plan HC 4×, 10×, 40×, 60×
    Tafel
    125×115 mm (movement: 70×30 mm)
    Condensor
    Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
    Scherpstelsysteem
    Coaxiale grof- en fijnregeling
    Verlichting
    LED (3 W)
    Resolutie
    b×d×h
    235×290×370 mm
    Gewicht
    6,5 kg
  • 630-3292
    Staande microscoop, N-plan objectieven
    Staande microscoop, N-plan objectieven
    BL214 PL
    Binoculair
    4×, 10×, 40×, 60×
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 604,00 €
    604,00 €
    1 * 1 ST
       604,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-3292
    Model
    BL214 PL
    Contrasttechniek
    Helderveld
    Hoofd
    Hoek van 30°, 360° draaibaar
    Oculairs
    WF 10×/18 mm
    Objectiefrevolver
    4 standen
    Objectieven
    N-plan HC 4×, 10×, 40×, 60×
    Tafel
    125 × 115 mm (beweging: 70×30 mm)
    Condensor
    Abbe 1,25 N.A., voorgecentreerd, in hoogte verstelbaar, met irisdiafragma
    Scherpstelsysteem
    Coaxiale grof- en fijnregeling
    Verlichting
    LED (3 W)
    Resolutie
    b×d×h
    235×290×370 mm
    Gewicht
    6,5 kg
  • 630-3294
    Upright microscope, N-plan objectives
    Upright microscope, N-plan objectives
    ML224 PL
    Monocular
    4×, 10×, 40×, 100× (i)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 473,00 €
    473,00 €
    1 * 1 ST
       473,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-3294
    Model
    ML224 PL
    Contrasttechniek
    Helderveld
    Hoofd
    Hoek van 30°, 360° draaibaar
    Oculairs
    WF 10×/18 mm
    Objectiefrevolver
    4 standen
    Objectieven
    N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
    Tafel
    125×115 mm (movement: 70×30 mm)
    Condensor
    Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
    Scherpstelsysteem
    Coaxiale grof- en fijnregeling
    Verlichting
    LED (3 W)
    Resolutie
    b×d×h
    235×290×370 mm
    Gewicht
    6,5 kg
  • 630-3291
    Staande microscoop, N-plan objectieven
    Staande microscoop, N-plan objectieven
    BL224 PL
    Binoculair
    4×, 10×, 40×, 100× (i)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 603,00 €
    603,00 €
    1 * 1 ST
       603,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-3291
    Model
    BL224 PL
    Contrasttechniek
    Helderveld
    Hoofd
    Hoek van 30°, 360° draaibaar
    Oculairs
    WF 10×/18 mm
    Objectiefrevolver
    4 standen
    Objectieven
    N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
    Tafel
    125 × 115 mm (beweging: 70×30 mm)
    Condensor
    Abbe 1,25 N.A., voorgecentreerd, in hoogte verstelbaar, met irisdiafragma
    Scherpstelsysteem
    Coaxiale grof- en fijnregeling
    Verlichting
    LED (3 W)
    Resolutie
    b×d×h
    235×290×370 mm
    Gewicht
    6,5 kg
  • 630-3293
    Upright microscope, N-plan objectives
    Upright microscope, N-plan objectives
    TL224 PL
    Trinocular
    4×, 10×, 40×, 100× (i)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 725,00 €
    725,00 €
    1 * 1 ST
       725,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    630-3293
    Model
    TL224 PL
    Contrasttechniek
    Helderveld
    Hoofd
    Hoek van 30°, 360° draaibaar
    Oculairs
    WF 10×/18 mm
    Objectiefrevolver
    4 standen
    Objectieven
    N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i)
    Tafel
    125×115 mm (movement: 70×30 mm)
    Condensor
    Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
    Scherpstelsysteem
    Coaxiale grof- en fijnregeling
    Verlichting
    LED (3 W)
    Resolutie
    b×d×h
    235×290×370 mm
    Gewicht
    6,5 kg
Oculairs
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • Breedveld micrometrisch oculair
    10× (18 mm)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 75,30 €
    75,30 €
    1 * 1 ST
       75,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • Widefield eyepiece
    10× (18 mm)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,40 €
    31,40 €
    1 * 1 ST
       31,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • Oculair met aanwijzer
    10× (18 mm)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 36,20 €
    36,20 €
    1 * 1 ST
       36,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • Breedveld-oculair
    16× (12 mm)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,70 €
    27,70 €
    1 * 1 ST
       27,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • Huygens-oculair
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,70 €
    27,70 €
    1 * 1 ST
       27,70 €
Objectieven
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • N-plan objectief
    4×/0,10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 28,20 €
    28,20 €
    1 * 1 ST
       28,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • N-plan objectief (olie/water)
    100×/1,25 mm (i)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 159,00 €
    159,00 €
    1 * 1 ST
       159,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • N-plan objectief
    20×/0,40 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 69,70 €
    69,70 €
    1 * 1 ST
       69,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • N-plan objectief
    40×/0,65 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83,50 €
    83,50 €
    1 * 1 ST
       83,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • N-plan objectief
    60×/0,80 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 159,00 €
    159,00 €
    1 * 1 ST
       159,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • N-plan objectief
    10×/0,25 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 43,40 €
    43,40 €
    1 * 1 ST
       43,40 €
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Blauwfilter( Ø 32 mm)
    Blauwfilter( Ø 32 mm)
    630-1690
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 7,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Groenfilter (Ø 32 mm)
    Groenfilter (Ø 32 mm)
    630-1691
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 7,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Matglasfilter (Ø 32 mm)
    Matglasfilter (Ø 32 mm)
    630-1693
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 7,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Geelfilter (Ø 32 mm)
    Geelfilter (Ø 32 mm)
    630-1692
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 7,20 €