ContactUsLinkComponent
Microglasvezelfilters, 934-AH™, RTU, Whatman™
Microglasvezelfilters, 934-AH™, RTU, Whatman™
Certificates
undefined
Microglasvezelfilters, 934-AH™, RTU, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 513-0130
  • 513-0128
  • 513-0138
  • 513-0129
  • 513-0139
  • WHAT9907-070
  • 513-0127
  • 513-0137
  • 513-0135
  • 513-0136
  • WHAT9907-9436
  • 513-0133
  • 513-0134
  • 513-0131
  • 513-0132
  • 513-0117
  • 513-0115
  • 513-0116
  • 513-0114
  • 513-0140
  • Gewicht:
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • 64 g/m²
  • Dikte:
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • 435 µm
  • Partikelretentie:
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • 1,5 µm
  • Filtratiesnelheid:
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • 47 s (Herzberg)
  • Waterdebiet:
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • 341 ml/min
  • Luchtdebiet:
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • 3,7 s/100 ml/in²
  • Maximumtemperatuur:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
Specifications
Frequently Bought Together