ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Infrarood Kernthermometer
VWR® Traceable®, Infrarood Kernthermometer
Catalog # 620-2203
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Traceable®, Infrarood Kernthermometer
Catalog # 620-2203
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Meetbereik:
    (IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C
  • Resolutie:
    0,1 °C
  • b×d×h:
    178×70×38 mm
  • Juistheid:
    ±1,0 °C or 2,0 %
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Met deze gebruiksvriendelijke infraroodthermometer van het K-type kan het apparaat in minder dan één seconde metingen verrichten.
  • Gezichtsveld is 12:1
  • Emissiviteit instelbaar van 0,1 tot 1,0 in stappen van 0,01 °C
  • Met de maximum-/minimumfunctie kunt u op elk moment de hoogste en laagste meetwaarden bekijken
  • Het geheugen onthoudt de vastgelegde temperaturen, geeft het gemiddelde van alle metingen weer en het verschil tussen de twee
  • Hoorbare, door de gebruiker in te stellen hoge en lage alarmen signaleren 'buiten bereik'-omstandigheden, 'HOLD'-functie om het display te bevriezen
  • Kabellengte: 3 meter
W×D×H: 178×70×38 mm
Delivery: Geleverd met 3-punts Traceable® kalibratiecertificaat (bij 35; 50 en 150 °C (IR)), K-type sonde (−40 tot +250 °C) en batterijen met laagniveau-indicator.