Orders LinkContactUsLinkComponent
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Leverancier:   B. Braun
Needles, Spinocan®
Leverancier:  B. Braun
Certificaten
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
12 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Meter
    Lengte
    Ø
    Kleurcode
    Beschikbaarheid
    Price
  • BRAU4501373-13
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    18
    75 mm
    1,30 mm
    roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4501390-01
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    18
    88 mm
    1,30 mm
    roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4501144-13
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    19
    40 mm
    1,10 mm
    beige
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4501195-13
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    19
    88 mm
    1,10 mm
    beige
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4509757-13
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    20
    75 mm
    0,90 mm
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4507401-13
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    22
    40 mm
    0,70 mm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4507754-13
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    22
    75 mm
    0,70 mm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4507908
    Needles, Spinocan®
    Needles, Spinocan®
    22
    88 mm
    0,70 mm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4505751-01
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    25
    75 mm
    0,50 mm
    oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4505905-01
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    25
    88 mm
    0,50 mm
    oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4502906-01
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    26
    88 mm
    0,45 mm
    bruin
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
  • BRAU4503902-01
    Spinocan®-naald
    Spinocan®-naald
    27
    88 mm
    0,40 mm
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 136,00 €
    136,00 €
    1 * 25 ST
       136,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.