Orders LinkContactUsLinkComponent
Bellow connectors
Leverancier:   COWIE
Bellow connectors
Leverancier:  COWIE
Certificaten
Bellow connectors
Bellow connectors
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Bellow connector, PTFE, for use as a flexible or elastic connector to prevent pressure and stresses, and to dampen vibrations in standard ground joints.
  • Inert
  • Temperature resistant up to 280 °C
  • Excellent chemical resistance
With ground joints on cone and socket. Sturdy construction with trapezoidal sealing rings, which give medium to high vacuum performance.
Product Family Options
Productinformatie
  • Afmetingen kern
    Totale lengte
    Huls
    Beschikbaarheid
    Price
  • 14/35 NS
    115 mm
    14/35 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 54,10 €
    54,10 €
    1 * 1 ST
       54,10 €
  • 19/38 NS
    120 mm
    19/38 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 54,70 €
    54,70 €
    1 * 1 ST
       54,70 €
  • 24/40 NS
    130 mm
    24/40 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 75,00 €
    75,00 €
    1 * 1 ST
       75,00 €
  • 29/42 NS
    140 mm
    29/42 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83,60 €
    83,60 €
    1 * 1 ST
       83,60 €
  • 19/22 NS
    90 mm
    19/22 NS
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 64,90 €
    64,90 €
    1 * 1 ST
       64,90 €