Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for chemistry pumping unit, basic
Accessories for chemistry pumping unit, basic
Supplier:   VACUUBRAND
Accessories for chemistry pumping unit, basic
Supplier:  VACUUBRAND
Certificates
Accessories for chemistry pumping unit, basic
Accessories for chemistry pumping unit, basic
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Product Family Options
Product Information
  • Omschrijving
    Availability
    Price
  • Upgradeset voor chemiepompeenheden, met plastic behuizing (PC 510 NT, PC 610 NT) voor tweede inlaatopening
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 599,00 €
    599,00 €
    1 * 1 ST
       599,00 €
  • Conversiekit voor externe pompregeling met CVC 3000
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 228,00 €
    228,00 €
    1 * 1 ST
       228,00 €
  • Aanpassingskit voor kleine flens KF DN 16
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 67,70 €
    67,70 €
    1 * 1 ST
       67,70 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.