Swabs in tubes
Wattenstaafje in buisje met label en plastic staafje, PP, 12 mm, 140 mm
Catalogus # KIMA23117
Leverancier: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Ga naar:
Product Details & Documents
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø:12 mm
- Omschrijving:Wattenstaafje in buisje met label en plastic staafje
- Lengte:140 mm
- Materiaal:PP
- Seq:01