Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes
Microtubes
without caps, conical, for autoanalyzer Olly, 1,5 ml
Catalogus # KIMA18167
Microtubes
Catalogus # KIMA18167
Microtubes
without caps, conical, for autoanalyzer Olly, 1,5 ml
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Without cap
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Conical test tube for autoanalyser Olly type.
Specificaties
  • Capaciteit:
    1,5 ml
  • Omschrijving:
    without caps, conical, for autoanalyzer Olly