Ground joint reducing set, BOLA
Verloopset, , , NS 14, NS 19, NS 24, NS 29, NS 34, NS 45 en NS 60
Catalog # BOHLH981-14
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Ground joint reducing set, PTFE, consisting of reducing rings graduated for bridging different cone and socket sizes.
- Universal chemical resistance
- Temperature resistance –200 to +250 °C
- Suitable for vacuum applications
Specifications
- Voor:NS 14, NS 19, NS 24, NS 29, NS 34, NS 45 en NS 60
- Omschrijving:Verloopset
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.