Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyl red
Methyl red
Leverancier:   Bernd Kraft
Methyl red
Leverancier:  Bernd Kraft
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • CAS-nummer:493-52-7
  • Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • MDL-nummer:MFCD00002425
  • Molecular Weight:269.3 g/mol
  • Merck index:12,06199
  • Smelten Pt:178…182 °C
  • Dichtheid:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-776-1
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Plastic bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 58,30 €
    58,30 €
    1 * 25 g
       58,30 €
  • Plastic bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 165,00 €
    165,00 €
    1 * 100 g
       165,00 €
  • Plastic bottle for solids
    250 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 373,00 €
    373,00 €
    1 * 250 g
       373,00 €
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.