Drum dolly, adjustable
Adjustable drum dolly, for 20 l drums and containers Ø 57,5 - 67,5 mm, zwart, 14,05 kg, 670×130 mm
Catalogus # NEWPDLY301-01
Leverancier: NEW PIG
Ga naar:
Product Details & Documents
This drum dolly with adjustable diameter quickly expands for a precise fit on drums or overpacks up to Ø 677 mm and 363 kg.
- Heavy-duty 5 mm steel frame adjusts in minutes with bolts and lock nuts
- Curved ends hold drum tight
- Wide, stable wheelbase helps prevent tipovers
- Hard rubber casters for smooth rolling
- All four casters have brakes to offer secure positioning and keep dolly from moving
Wheel Ø 70 mm
Specificaties
- Gewicht:14,05 kg
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Adjustable drum dolly, for 20 l drums and containers Ø 57,5 - 67,5 mm
- Ø×h:670×130 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.