Microscope slide rack
Rek voor objectglaasjes (12)
Catalogus # HECH41240010
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1 to 12 and field for inscriptions.
Specificaties
- Omschrijving:Rek voor objectglaasjes (12)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.