Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer
Hydrometer, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 0 - 60 °C, 160 mm
  WITG8.561.018
Hydrometer
  WITG8.561.018
Hydrometer
Hydrometer
Hydrometer, 1,600 - 1,660 g/cm³, 0,001 g/cm³, 0 - 60 °C, 160 mm
23,90 €
1 * 1 ST
Hydrometer (areometer) for the determination of small quantities of liquids in light and heavy liquids specific gravity.
  • Temperatuurbereik:
    0 - 60 °C
  • Omschrijving:
    Hydrometer
  • Lengte:
    160 mm
  • Indeling:
    0,001 g/cm³
  • Meetbereik:
    1,600 - 1,660 g/cm³
  • Cat. No.:
    WITG8.561.018
  • Referentietemperatuur:
    20 °C