Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
Certificaten
Rubber Stoppers
16 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
Product Family Options
Without borehole
Productinformatie
  • Aant. gaten
    Boring Ø
    Hoogte
    Ø onder
    Ø boven
    Beschikbaarheid
    Price
  • 19,0 mm
    9,0 mm
    12,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1,00 €
    1,00 €
    1 * 1 ST
       1,00 €
  • 20,0 mm
    4,0 mm
    8,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 0,70 €
    0,70 €
    1 * 1 ST
       0,70 €
  • 20,0 mm
    10,5 mm
    14,5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 0,70 €
    0,70 €
    1 * 1 ST
       0,70 €
  • 20,0 mm
    14,0 mm
    18,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 0,80 €
    0,80 €
    1 * 1 ST
       0,80 €
  • 25,0 mm
    12,0 mm
    17,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 7,30 €
    7,30 €
    1 * 10 ST
       7,30 €
  • 25,0 mm
    17,0 mm
    22,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1,00 €
    1,00 €
    1 * 1 ST
       1,00 €
  • 30,0 mm
    26,0 mm
    32,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2,00 €
    2,00 €
    1 * 1 ST
       2,00 €
  • 30,0 mm
    29,0 mm
    35,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2,50 €
    2,50 €
    1 * 1 ST
       2,50 €
  • 35,0 mm
    31,0 mm
    38,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3,40 €
    3,40 €
    1 * 1 ST
       3,40 €
  • 35,0 mm
    34,0 mm
    41,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 8,90 €
    8,90 €
    1 * 1 ST
       8,90 €
  • 40,0 mm
    36,0 mm
    44,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,70 €
    4,70 €
    1 * 1 ST
       4,70 €
  • 40,0 mm
    41,0 mm
    49,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6,00 €
    6,00 €
    1 * 1 ST
       6,00 €
  • 45,0 mm
    50,5 mm
    59,5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10,20 €
    10,20 €
    1 * 1 ST
       10,20 €
  • 45,0 mm
    56,0 mm
    65,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10,80 €
    10,80 €
    1 * 1 ST
       10,80 €
  • 55,0 mm
    64,5 mm
    75,5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 13,20 €
    13,20 €
    1 * 1 ST
       13,20 €
With borehole
Productinformatie
  • Aant. gaten
    Boring Ø
    Hoogte
    Ø onder
    Ø boven
    Beschikbaarheid
    Price
  • 2
    6,0 mm
    40,0 mm
    41,0 mm
    49,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 63,40 €
    63,40 €
    1 * 10 ST
       63,40 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.