Orders LinkContactUsLinkComponent
Digoxin
Digoxin
Glass bottle for solids, 30 mg
Catalogus # EDQMD1900000
Leverancier:   EDQM
Digoxin
Catalogus # EDQMD1900000
Leverancier:  EDQM
CAS-nummer:  20830-75-5
Digoxin
Glass bottle for solids, 30 mg
CAS-nummer:  20830-75-5
Price
270,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 mg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:20830-75-5
  • Formule:C₄₁H₆₄O₁₄
  • MDL-nummer:MFCD00003674
  • Molecular Weight:780.95 g/mol
  • EINECS:244-068-1
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    30 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.