Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-N-Methylglucamine
Glass bottle for solids, 10 mg
Catalogus # EDQMY0001209
Leverancier:   EDQM
D-(-)-N-Methylglucamine
Catalogus # EDQMY0001209
Leverancier:  EDQM
CAS-nummer:  6284-40-8
D-(-)-N-Methylglucamine
Glass bottle for solids, 10 mg
CAS-nummer:  6284-40-8
Price
270,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
  • CAS-nummer:6284-40-8
  • Formule:H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00004707
  • Molecular Weight:195.22 g/mol
  • Merck index:12,06154
  • Smelten Pt:128…131 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:228-506-9
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    10 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.