ContactUsLinkComponent
Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.8% D)
Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.8% D)
Catalogus # ROTHAE60.2
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.8% D)
Catalogus # ROTHAE60.2
Leverancier:  Roth Carl
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specificaties
Over dit artikel
 :
 :84.09 g/mol
Kokend Pt:189 °C (5 mmHg)
Smelten Pt:20,2 °C
Dichtheid:1,19 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:82 °C (gesloten beker)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:218-617-0
CAS-nummer:2206-27-1
Formule:D₃CS(O)CD₃
MDL-nummer:MFCD00002090