Test tubes without rim
20 ml, 150 mm, 16 mm
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
PS, clear.
- Optimal visibility of contents
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Universal tubes with flat, round or conical bottom for a wide range of applications.
Specifications
- Ø uitw.:16 mm
- Capaciteit:20 ml
- Lengte:150 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.