Orders LinkContactUsLinkComponent
Scraper, Ayre
Scraper, Ayre
Ayre scraper, width 18 mm, 180 mm
Catalogus # LPIT133012
Leverancier:   LP ITALIANA
Scraper, Ayre
Catalogus # LPIT133012
Leverancier:  LP ITALIANA
Scraper, Ayre
Scraper, Ayre
Ayre scraper, width 18 mm, 180 mm
Price
104,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, white.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Omschrijving:
    Ayre scraper, width 18 mm
  • Lengte:
    180 mm