Orders LinkContactUsLinkComponent
Draining racks
Draining racks
400×400×600 mm
Catalogus # LPIT291195
Leverancier:   LP ITALIANA
Draining racks
Catalogus # LPIT291195
Leverancier:  LP ITALIANA
Draining racks
Draining racks
400×400×600 mm
Price
86,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Drying rack, made of PP, with 81 places that can be fully disassembled.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • With carrying handle
Specificaties
  • b×d×h:
    400×400×600 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.