Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladles
Ladles
Leverancier:   Sampling Systems
Ladles
Leverancier:  Sampling Systems
Certificaten
Ladles
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These ladles made from hygienic stainless steel are ideal for sampling liquid products. The ladles have a crevice free construction so that they can be easily cleaned between batches.
  • Crevice free construction allows easy cleaning between batches
  • Satin finish
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Lengte
    Ø
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • 50 ml
    275 mm
    63 mm
    Roestvrij staal 304
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,40 €
    27,40 €
    1 * 1 ST
       27,40 €
  • 120 ml
    345 mm
    82 mm
    Roestvrij staal 304
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 34,20 €
    34,20 €
    1 * 1 ST
       34,20 €
  • 150 ml
    350 mm
    92 mm
    Roestvrij staal 304
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,20 €
    31,20 €
    1 * 1 ST
       31,20 €
  • 200 ml
    365 mm
    100 mm
    Roestvrij staal 304
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 32,00 €
    32,00 €
    1 * 1 ST
       32,00 €
  • 150 ml
    370 mm
    88 mm
    Roestvrij staal 316
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 57,90 €
    57,90 €
    1 * 1 ST
       57,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.