Distillation flasks, engler type
125 ml, 215 mm, 68 mm, 17 mm
Catalogus # WITG5.522.125
Leverancier: witeg Labortechnik
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications and distillations.
Specificaties
- Ø uitw.:68 mm
- Capaciteit:125 ml
- Hoogte:215 mm
- Ø inw. hals:17 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.