Orders LinkContactUsLinkComponent
Double-platinum electrode
Double-platinum electrode
PT 1200, −30...+135 °C, 12×120 mm
Catalogus # 662-1374
Leverancier:   SI Analytics
Double-platinum electrode
Catalogus # 662-1374
Leverancier:  SI Analytics
Double-platinum electrode
Double-platinum electrode
PT 1200, −30...+135 °C, 12×120 mm
Price
376,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-platinum electrode, with glass shaft and two platinum pin sensors (Ø 1 mm). For detection of Bromine according to ASTM by potentiometric titration.
Specificaties
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    PT 1200
  • Temperatuur:
    −30...+135 °C
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Connecting cable, electrode plug, 2×4 mm banana plug (N), with 1 m coax. cable
    Connecting cable, electrode plug, 2×4 mm banana plug (N), with 1 m coax. cable
    662-1375
    L 1 NN
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 m - 55,10 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.