Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Imhoff-conus, 1000 ml, met afsluitkraan
Catalogus # WITG2.936.000
Leverancier:   witeg Labortechnik
Sedimentation cones, Imhoff type
Catalogus # WITG2.936.000
Leverancier:  witeg Labortechnik
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Imhoff-conus, 1000 ml, met afsluitkraan
Price
231,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
  • Graduated
  • With NS stopcock
  • Very good temperature and chemical resistance
Specificaties
  • Type:
    met afsluitkraan
  • Omschrijving:
    Imhoff-conus, 1000 ml
  • Cat. No.:
    WITG2.936.000
  • Schaalverdeling:
    0 - 2
    2 - 10
    10 - 40
    40 - 100
    100 - 1000
  • Indeling:
    0,1 ml
    0,5 ml
    1 ml
    2 ml
  • Tolerantie:
    0,1 (±ml)
    0,5 (±ml)
    1 (±ml)
    2 (±ml)