Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Leverancier:   witeg Labortechnik
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Leverancier:  witeg Labortechnik
Certificaten
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS, conformity certified, made of DURAN.
  • Main point ring-graduation
  • Without stopcock between burette and reservoir
  • Lateral needle valve stopcock, with PTFE-needle valve
  • With overtwist device
  • With 2000 ml reservoir bottle, without aspirator bulb
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Indeling
    Tolerantie
    Beschikbaarheid
    Price
  • WITG3.124.505
    Bruin glas
    Bruin glas
    50 ml
    0,1 ml
    0,05 ± ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 554,00 €
    554,00 €
    1 * 2 ST
       554,00 €
  • WITG3.122.505
    Met blauwe Schellbach-streep
    Met blauwe Schellbach-streep
    50 ml
    0,1 ml
    0,05 ± ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 373,00 €
    373,00 €
    1 * 2 ST
       373,00 €