Dissection probe
Dissectiesonde, Recht, 14,5 cm, 1 mm
Catalogus # MART16-102-14
Leverancier: KLS Martin Group
Ga naar:
Product Details & Documents
Dissecting probe completely made of 18/8 stainless steel.
Specificaties
- Ø:1 mm
- Vorm:Recht
- Omschrijving:Dissectiesonde
- Lengte:14,5 cm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.