Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue stainer, MSM/24
Tissue stainer, MSM/24
Weefselkleuring, MSM/24, 30
Catalogus # SLEE12000205
Leverancier:   Slee
Tissue stainer, MSM/24
Catalogus # SLEE12000205
Leverancier:  Slee
Tissue stainer, MSM/24
Tissue stainer, MSM/24
Weefselkleuring, MSM/24, 30
Price
18 750,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The MSM/24 carousel stainer with increased user safety with fume extraction efficiently eliminates hazardous fumes.
  • Integrated battery ensuring highest process
  • Safety even in environments with frequent power failures
Designed to meet the requirements for routine staining in histology and cytology laboratories.
Levering: Supplied with operation manual, 24 plastic cuvettes, transport basket (plastic) with 30 standard size micro slides, and main cable.
Specificaties
  • Model:
    MSM/24
  • Aantal objectglaasjes:
    30
  • Omschrijving:
    Weefselkleuring
  • Cat. No.:
    SLEE12000205
  • Aantal programma's:
    20
  • b×d×h:
    870×870×700 mm
  • Gewicht:
    80 kg
  • Elektrisch:
    100 − 240 V/50 − 60 Hz
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Exhaust fan with carbon filter
    Exhaust fan with carbon filter
    SLEE11000211
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 000,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Perspex kap
    Perspex kap
    SLEE11000220
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 640,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drying station
    Drying station
    SLEE12000256
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 150,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.