Herbruikbare beugel
Herbruikbare beugel, natuur, FEP, 350 ml, 40 cm, 46 mm
Catalogus # SAMP5075A-350
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
Herbruikbare puls voor het bemonsteren van putten, grondwater, tanks en boringen.
- Makkelijk schoon te maken
- Gewoon lager om het monster te nemen
- Vervaardigd uit chemisch resistent FEP (vergelijkbaar met PTFE)
Hoofdzakelijk gebruikt bij milieu- en chemische bemonstering.
Specificaties
- Ø:46 mm
- Capaciteit:350 ml
- Kleur:natuur
- Omschrijving:Herbruikbare beugel
- Lengte:40 cm
- Materiaal:FEP