Containers with pressure cap
Container made of PS, clear, with PE snap cap.
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Easy to clean
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Container made of PS, clear, with PE snap cap.
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Easy to clean
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Product Family Options
- CapaciteitØ uitw.HoogteKleur dopUitvoeringMateriaal
- 30 ml34 mm41 mmgeelsterile (ionising radiation)1 * 1.000 ST359,00 €