Orders LinkContactUsLinkComponent
Shell-vriezers, tafelmodel, FreeZone®
Shell-vriezers, tafelmodel, FreeZone®
Leverancier:   LABCONCO
Shell-vriezers, tafelmodel, FreeZone®
Leverancier:  LABCONCO
Certificaten
Shell-vriezers, tafelmodel, FreeZone®
1 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
FreeZone®-tafelvriezers bieden een compact systeem voor het voorvriezen van monsters voor lyofilisatie.
  • ¹/₂ hp HCFK/CFK-koelsystemen koelen tot −40 °C voor het verwerken van monsters
  • LED brandt groen wanneer het systeem de bedrijfstemperatuur bereikt
  • Rechts gemonteerde aan/uit-schakelaar
  • Aan de linkerkant gemonteerde intrekbare badafvoerslang
Temperatuurbereik: − 20 °C tot − 42°C
Certificeringen: UL-gecertificeerd.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • LBCP7949030
  • LBCP7949060
  • Model:
  • FreeZone®
  • FreeZone®
  • Art.-Nr.:
  • LBCP7949030
  • LBCP7949060
  • Aflezing:
  • LED
  • LED
  • Gewicht:
  • 44 kg
  • 44 kg
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Temperatuur
    Uitw. b×d×h
    Beschikbaarheid
    Price
  • LBCP7949030
    Shell-vriezer, FreeZone® (EU-stekker)
    Shell-vriezer, FreeZone® (EU-stekker)
    1,2 l
    −20...−42 °C
    368×561×500 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 160,00 €
    7 160,00 €
    1 * 1 ST
       7 160,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LBCP7949030
    Model
    FreeZone®
    Art.-Nr.
    LBCP7949030
    Aflezing
    LED
    Gewicht
    44 kg
  • LBCP7949060
    Shell-vriezer, FreeZone® (UK-stekker)
    Shell-vriezer, FreeZone® (UK-stekker)
    1,2 l
    −20...−42 °C
    368×561×500 mm
    Discontinued
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LBCP7949060
    Model
    FreeZone®
    Art.-Nr.
    LBCP7949060
    Aflezing
    LED
    Gewicht
    44 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.