Onderhandschoenen, RU 711
Deze handschoenen zijn gemaakt van 93% katoen en 7% elastaan en zijn ideaal voor precisiewerk en afwerkingshandelingen in mechanische omgevingen, bij de producten van klokken en juwelen, en in de fotografie. Ook geschikt voor hantering waarbij een zuivere handschoen nodig is zonder pluche.
- De katoenen interlockvoering versterkt de mechanische prestaties van de handschoen terwijl handzweet wordt geabsorbeerd voor extra comfort.
- De handschoen is ambidexter en dus kostenefficiënter
- De dichte steken geven de handschoen perfecte ondersteuning, limiteren het indringen van vuil en bieden een goede vingergevoeligheid
- De manchet is gerimpeld en nauwsluitend aan de pols, hierdoor wordt het risico op vasthaken verlaagd
- De witte kleur verhoogt de hygiëne en de zuiverheid van de handschoen
: Cat. I
- Catalog No:
- DALLRU711/8
- DALLRU711/6
- Model:
- RU 711
- RU 711
- Ambidexter/handspecifiek:
- Ambidexter
- Ambidexter
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Afwerking:
- Smooth
- Smooth
Frequently Bought Together