Stofmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP2, Aura™ 9400+
Catalog # 111-0718
Supplier: 3M
Specifications
- Type:9422+
- VPE:10
- Met ventiel:+
- Klasse:FFP2D
Specifications
About this item
3-delig ontwerp past op een groot aantal gelaatsvormen en -afmetingen en maakt afzonderlijke bewegingen van het gelaat mogelijk.
- Nietvrij: voor minimaal besmettingsgevaar
- Metaaldetecteerbar: geïntegreerde metalen neusclip voor veilige productie
- Verborgen instelbare neusclip: goed op zijn plaats gehouden binnen de lagen van het ademmasker
- Cool Flow™-ventiel verwijdert effectief de warmteopbouw, verwijdert uitgeademde lucht en vermindert het risico op condensatie van oogbeschermers
- Plat opvouwbaar; eenvoudig op te bergen wanneer gebruik niet nodig is
Kleur: blauw
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
Caution: *Past altijd