Orders LinkContactUsLinkComponent
Mitomycin C
Giftig
Gezondheid
Marketsource
Leverancier:   Serva
Mitomycin C
Leverancier:  Serva
Marketsource
Certificaten
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Mitomycin, Ametycin
  • CAS-nummer:50-07-7
  • Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
  • MDL-nummer:MFCD00078109
  • Molecular Weight:334.33 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:200-008-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,II
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    2 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2 mg
    1 * 2 mg - 87,00 €
    87,00 €
    1 * 2 mg
       87,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    10 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    20 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource